Learn More
(5R,6S)-5,6-Difenil-2-morfolinona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15416828
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone
CAS 282735-66-4
Fórmula molecular C16H15NO2
Número MDL MFCD09751026
Cantidad 1 g
Sinónimo 5r,6s-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5r,6s-5,6-diphenylmorpholin-2-one, 5r, 6s-5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone, 5,6-diphenyl-, 5r,6s, pubchem18125, 2,3-diphenyl-morpholin-2-one, 5alpha,6alpha-diphenylmorpholine-2-one, 5r,6s-5,6-diphenyl-4-morpholin-2-one, 5r,6s-tetrahydro-5,6-diphenyl-2h-1,4-oxazin-2-one, 2s,3r-2,3,5,6-tetrahydro-2,3-diphenyl-1,4-oxazin-6-one
Clave InChI LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5,6-difenilmorfolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 253.30
PubChem CID 11322747
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido