Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubo de RMN del sistema de monitorización de reacción con diámetro externo de 5 mm
Diseñado para controlar las reacciones de principio a fin, el sistema de monitorización de reacción Wilmad-LabGlass consta de un tubo de RMN de vidrio borosilicatado de dos cámaras que permite la mezcla en el interior del tubo.
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66000-0108
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15876895
  • 585.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: El tapón fenólico negro utilizado durante la mezcla no tiene revestimiento y debe mantenerse siempre en posición vertical.
Descripción
Descripción
El sistema dispone de una cámara interior con una punta de Teflon™ que, cuando está asegurada, crea soluciones de separación de juntas positivas hasta que el usuario esté listo para su mezcla.
  • Permite la adquisición de espectros de premezcla y postmezcla
  • La mezcla in situ de soluciones ofrece una imagen clara ‘del antes y del después’ de la reacción
  • Permite la determinación del criterio de valoración de la reacción específica
  • Elimina las variables y reduce el riesgo de contaminación durante los experimentos
  • Puede permitir la captura de puntos de datos cinéticos iniciales en espectrómetros de sobremesa donde se puede acceder a la parte superior del tubo de muestras
  • Permite a los investigadores realizar experimentos de reacción sin instrumentos o equipos especializados
  • Incluye un tapón fenólico negro adicional con un revestimiento de caucho blanco para el tubo exterior que facilita el almacenamiento de las muestras
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo 1 clase A
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de monitorización de reacciones
22,2 cm plegado, 40 cm extendido
Fenólico
5 mm
600 MHz
Tapón fenólico negro
1
Vidrio de borosilicato
Transparente, con tapón rojo y negro
Tapón
3 mm
Mezcla en tubo
8,75 pulgadas plegado, 15,75 pulgadas extendido
WG-RMS-7