Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas marrones de clase A de 5 ml
Fabricado en vidrio AR™ con marcas de graduación marrones.
Marca: Hirschmann™ 134015527
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Clase A
- Certificado USP
- Con certificación de lote con fecha
- Marca de volumen
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS™ | |
Marrón | |
5 ml |
A | |
Sí | |
0,01 | |
400 mm |