Learn More
Eppendorf™ Centrífugas 5424 sin rotor
Para laboratorios biológicos y moleculares
Marca:  Eppendorf™ 5424000614
Detalles adicionales : Peso : 16.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022962
  • 1888.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
06-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Microcentrífuga 5424
• Rotores para minicolumnas o tubos PCR™
• Sin rotor
Especificaciones
Especificaciones
13.4 kg
20,238 xg
2 to 40°C
Dial
320mm
De 100 a 14680 rpm
5424
24 x 2 ml
<51 dB(A)
Centrífuga
230 V, de 50 a 60 Hz, 250 w
250W
30Sec to 9:59Hr
Videos
Documentos
Ver productos accesorios