Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 10 kD
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
127.00€ - 149.00€
Especificaciones
MWCO | 10 kD |
---|---|
Cantidad | Kit/tubo de 1 m |
Includes:
- 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
- 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 5 Tubing Opening Picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15390722
|
Spectrum™
132574T |
3,3 ml/cm vol./longitud | 20,4 mm |
148.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15380722
|
Spectrum™
132572T |
1,8 ml/cm vol./longitud | 15 mm |
149.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15300732
|
Spectrum™
132576T |
6,4 ml/cm vol./longitud | 29 mm |
148.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15370722
|
Spectrum™
132570T |
0,45 ml/cm vol./longitud | 7,5 mm |
127.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
- Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
- Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
10 kD | |
Kit/tubo de 1 m |