Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detection Reagent
El reactivo es un sustrato quimioluminiscente basado en luminol diseñado para la detección de proteínas inmovilizadas en una membrana
146.26€ - 234.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western Blotting) Amersham™ ECL™ start |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Western blotting rutinaria y confirmatoria |
Requisitos de almacenamiento | De 18 °C a 30 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15387655
|
Cytiva
RPN3243 |
200 ml |
146.26€
200 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15397655
|
Cytiva
RPN3244 |
400 ml |
234.00€
400 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Amersham™ ECL™ start is a chemiluminescent detection reagent in the Amersham ECL product family that is recommended for confirmatory analysis and detection of high to medium levels of endogenous proteins. Amersham ECL start has a long signal duration, which enables multiple exposures of the membrane plus a convenient time window between experiment and analysis.
- Long signal duration provides assay design flexibility and robust detection of large experimental sets
- Produces low background, regardless of method of detection
- Working solution is stable for five days
- Long shelf life of 18 hours is convenient for those who run Western blots infrequently
- Detection on X-ray film or CCD Imager
- Recommended Membrane: PVDF or nitrocellulose
- For detection of high abundant proteins
- Colorless detection reagent 1 and 2
Applications:
Routine and confirmatory Western blotting
Especificaciones
Reactivo de detección de inmunotransferencia (Western Blotting) Amersham™ ECL™ start | |
Western blotting rutinaria y confirmatoria | |
De 18 °C a 30 °C |