Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 5 12-14
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
61.02€ - 237.00€
Especificaciones
MWCO | De 12 a 14 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 5 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15330782
|
Spectrum™
132757T |
62 ml/cm vol./longitud | 89 mm | Kit/tubo de 5 m |
237.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15310782
|
Spectrum™
132754T |
18 ml/cm vol./longitud | 48 mm | Kit/tubo de 5 m |
195.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15340782
|
Spectrum™
132 757T1 |
62 ml/cm vol./longitud | 89 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15320782
|
Spectrum™
132 754T1 |
18 ml/cm vol./longitud | 48 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Para aplicaciones de pesaje reforzadas o para evaluar tubos de diálisis para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco sin glicerina (no requiere remojo)
Especificaciones
De 12 a 14 kD |