Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: De 8 a 10 kd
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
158.00€ - 203.00€
Especificaciones
MWCO De 8 a 10 kD
Ver más especificaciones
Includes:
  • 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
  • Two universal tubing closures
  • Five opening picks
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15330672
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
131276T
3,1 ml/cm vol./longitud 20 mm
180.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
15310672
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
131264T
0,32 ml/cm vol./longitud 6,4 mm
158.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
15320672
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
131273T
1,8 ml/cm vol./longitud 15 mm
203.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
11500960
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
131270T
0,79 ml/cm vol./longitud 10 mm
197.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
  • Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
Especificaciones
De 8 a 10 kD