Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 25 000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
143.82€ - 218.00€
Especificaciones
MWCO | 25 kD |
---|---|
Cantidad | Tubos/Kit de 1 m |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15310712
|
Spectrum™
132127T |
3,7 ml/cm vol./longitud | 22 mm |
195.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15300712
|
Spectrum™
132126T |
2,5 ml/cm vol./longitud | 18 mm |
218.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15390702
|
Spectrum™
132 125T |
0,45 ml/cm vol./longitud | 7,5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Equilibrado en agua
- Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
- Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
25 kD | |
Tubos/Kit de 1 m |