Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 10 000 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
143.82€ - 195.00€
Especificaciones
MWCO 10 kD
Cantidad Kit/tubo de 1 m
Ver más especificaciones
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15340702
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132120T
6,4 ml/cm vol./longitud 29 mm
195.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
15330702
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132119T
3,3 ml/cm vol./longitud 20,4 mm
169.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
15320702
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132 118T
1,8 ml/cm vol./longitud 15 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15310702
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132 117T
0,45 ml/cm vol./longitud 7,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
Especificaciones
10 kD
Kit/tubo de 1 m