Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa para instrumental F-LLX-GT500
Inyecciones precisas y reproducibles. Carrera de 60 mm, rosca 6-32 UNC en el botón del émbolo
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 007232
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para instrumental diluidor/dispensador
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo) | |
60 mm | |
500F-LLX-GT |
8 mm | |
Jeringa para instrumental | |
500 μl |