Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 3500 D
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
143.82€ - 232.00€
Especificaciones
MWCO 3,5 kD
Cantidad Kit/tubo de 1 m
Ver más especificaciones
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15360692
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132112T
9,3 ml/cm vol./longitud 34 mm
232.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
15350692
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132111T
6,4 ml/cm vol./longitud 29 mm
169.00€
1 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
15340692
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum™
132 110T
1,1 ml/cm vol./longitud 11,5mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
Especificaciones
3,5 kD
Kit/tubo de 1 m