Learn More
Alfa Aesar™ 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63906.MD
Detalles adicionales : CAS : 131747-40-5 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450869
  • 58.60€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
131747-40-5
191.109
RKFDCELCLIZRRH-UHFFFAOYSA-N
10976305
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
C7H4F3NO2
MFCD07774128
5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethylinicotinic acid, 5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethy pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl nicotinic acid
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Especificaciones
5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
184°C to 189°C
131747-40-5
MFCD07774128
5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethylinicotinic acid, 5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethy pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl nicotinic acid
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
191.109
191.11
97%
White
250mg
C7H4F3NO2
UN2811
RKFDCELCLIZRRH-UHFFFAOYSA-N
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
10976305
Solid
Videos
SDS Documentos