missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Trifluorometilo)dibenzotiofenio trifluorometanosulfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4090102
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
129946-88-9
C14H8F6O3S2
402.33
MFCD00236132
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
2777507
trifluorometanosulfonato; 5-(trifluorometilo)dibenzotiofen-5-io
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
129946-88-9
C14H8F6O3S2
402.33
MFCD00236132
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
2777507
trifluorometanosulfonato; 5-(trifluorometilo)dibenzotiofen-5-io
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.33
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'