Learn More
5-(trifluorometilo)-2-furaldehído, ≥97 %, Maybridge
Catalog Number 10438423
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17515-80-9
C6H3F3O2
164.083
MFCD00525585
KLVCIHFXPHKSPD-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl furan-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl, 2-furancarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl furfural, 2-formyl-5-trifluoromethyl furan, 5-trifluoromethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl furan-2-carboxaldehyde
7537665
5-(trifluorometilo)furan-2-carbaldehído
C1=C(OC(=C1)C(F)(F)F)C=O
17515-80-9
C6H3F3O2
164.083
MFCD00525585
KLVCIHFXPHKSPD-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl furan-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl, 2-furancarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl furfural, 2-formyl-5-trifluoromethyl furan, 5-trifluoromethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl furan-2-carboxaldehyde
7537665
5-(trifluorometilo)furan-2-carbaldehído
C1=C(OC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.08
Porcentaje de pureza 97%