Learn More
5-(Trifluorometoxi)isatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028272
23.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169037-23-4
C9H4F3NO3
231.13
MFCD00192524
XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
2732752
5-(trifluorometoxi)-1H-indol-2,3-diona
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169037-23-4
C9H4F3NO3
231.13
MFCD00192524
XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
2732752
5-(trifluorometoxi)-1H-indol-2,3-diona
C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
5-(Trifluoromethoxy)isatin is used as a reactant for preparation of oxindole derivatives as TAk1 kinase inhibitors and of isatin thiosemicarbazones via condensation with thiosemicarbazones as herpes simplex virus (HSV) inhibitors. It is also used as a reactant for synthesis of 3-substituted 2-indolinone RET kinase inhibitors and for preparation of indolone acetamides as antiseizure agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-(trifluorometoxi)isatina se utiliza como reactante para la preparación de derivados de oxindol, como inhibidores de la cinasa TAk1 y de las isatín tiosemicarbazonas por condensación con tiosemicarbazonas como inhibidores del virus del herpes simple (VHS). También se utiliza como reactante para la síntesis de inhibidores de la cinasa RET 2-indolinona 3-sustituida y para la preparación de indolona acetamidas como agentes anticonvulsivos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Punto de fusión 170°C to 172°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.13
Porcentaje de pureza 98%