Learn More
Ácido 5-tien-2-il-1h-pirazol-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
250 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |