Learn More
5-Piridin-3-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10062024
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Nombre del producto químico o material 5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS 133531-43-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H7NOS
Número MDL MFCD00115001
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-3-pyridinyl, acmc-20muz5, 5-3-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde
Clave InChI DIQWXENHCURRML-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Nombre IUPAC 5-piridin-3-iltiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 189.232
PubChem CID 10899427
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%