Learn More
5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC67004DA
Detalles adicionales : CAS : 129770-69-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450554
  • 133.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
129770-69-0
189.232
SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
11052422
C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
C10H7NOS
MFCD06802777
5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
5-pyridin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
Especificación
5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD06802777
SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
5-pyridin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
11052422
97%
Amber Glass Bottle
129770-69-0
100.0
C10H7NOS
5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
189.232
189.24
Videos
SDS Documentación