Learn More
5-Feniltetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Phenyltetrazole |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.15 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Phenyltetrazole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido inflamable Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.