Learn More
5-Feniltetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779460
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
18039-42-4
C7H6N4
146.15
MFCD00022388
MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
87425
5-fenil-2H-tetrazol
C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
18039-42-4
C7H6N4
146.15
MFCD00022388
MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
87425
5-fenil-2H-tetrazol
C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Phenyltetrazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Phenyltetrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.