Learn More
Ácido 5-fenoxi-2-furoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175925
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
60698-32-0
C11H8O4
204.18
MFCD01925067
QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
2812790
ácido 5-fenoxifurano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
60698-32-0
C11H8O4
204.18
MFCD01925067
QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
2812790
ácido 5-fenoxifurano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Nombre del producto químico o material 5-Phenoxy-2-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%