Learn More
Ácido 5-nitrotiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702822
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
40357-96-8
C5H3NO4S
173.142
MFCD00052582
VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
2777267
C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
40357-96-8
C5H3NO4S
173.142
MFCD00052582
VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
2777267
C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.15
Porcentaje de pureza 97%