Learn More
5-Nitrotiofeno-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043593
55.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4521-33-9
C5H3NO3S
157.143
MFCD00005433
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
78281
5-nitrotiofeno-2-carbaldehído
C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4521-33-9
C5H3NO3S
157.143
MFCD00005433
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
78281
5-nitrotiofeno-2-carbaldehído
C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde is used as a chemical for protoemics research as well as the synthesis of 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-ones1 and various novel oxime ether derivatives which are anti-protozoan agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitrotiofeno-2-carboxaldehído se utiliza como un químico en la investigación protoémica, así como en la síntesis de 2,3-dihidro-2-(5-nitro-2-tienil) quinazolina-4-(1H)-onas1 y varios derivados nuevos del éter de oxima que son agentes antiprotozoarios.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 5 g
Beilstein 120540
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.15
Porcentaje de pureza 98%