Learn More
5-Nitrobencimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080815
21.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-52-0
C7H5N3O2
163.14
MFCD00005604
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
7195
6-nitro-1H-1,3-benzodiazole
[O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-52-0
C7H5N3O2
163.14
MFCD00005604
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
7195
6-nitro-1H-1,3-benzodiazole
[O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitrobencimidazol se utiliza como reactivos sensibles para determinar el bismuto, cadmio, cobre y antioxidantes de caucho. También se utiliza como material fotográfico.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,5 g/ml a 25 °C). Soluble en metanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Nitrobenzimidazole
Punto de fusión 207°C to 211°C
Cantidad 50 g
Beilstein 7926
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza ≥98%