Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitro-3-(1-piperidinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63195.03
Detalles adicionales : CAS : 3414-69-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449758
  • 223.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
3414-69-5
259.309
OUZMDCXVRKYIHS-UHFFFAOYSA-N
18885
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
C14H17N3O2
MFCD01718615
5-nitro-3-piperidinomethyl indole, indole, 5-nitro-3-piperidinomethyl, 5-nitro-3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-5-nitro-1h-indole, 5-nitro-3-1-piperidinylmethyl-1h-indole
5-nitro-3-(piperidin-1-ylmethyl)-1H-indole
Especificación
5-Nitro-3-(1-piperidinylmethyl)indole
3414-69-5
MFCD01718615
5-nitro-3-piperidinomethyl indole, indole, 5-nitro-3-piperidinomethyl, 5-nitro-3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-5-nitro-1h-indole, 5-nitro-3-1-piperidinylmethyl-1h-indole
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
259.309
259.3
95%
1g
C14H17N3O2
425671
OUZMDCXVRKYIHS-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-3-(piperidin-1-ylmethyl)-1H-indole
18885
Solid