Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitro-1-indoleacetic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63759.03
Detalles adicionales : CAS : 226901-50-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
226901-50-4
220.184
DEZZRGNPRLQDCF-UHFFFAOYSA-N
21198561
C1=CC2=C(C=CN2CC(=O)O)C=C1[N+](=O)[O-]
C10H8N2O4
MFCD11205787
5-nitro-1h-indol-1-yl acetic acid, 2-5-nitro-1h-indol-1-yl acetic acid, 1h-indole-1-acetic acid, 5-nitro, 5-nitroindol-1-yl acetic acid
2-(5-nitroindol-1-yl)acetic acid
Especificaciones
5-Nitro-1-indoleacetic acid
226901-50-4
MFCD11205787
5-nitro-1h-indol-1-yl acetic acid, 2-5-nitro-1h-indol-1-yl acetic acid, 1h-indole-1-acetic acid, 5-nitro, 5-nitroindol-1-yl acetic acid
C1=CC2=C(C=CN2CC(=O)O)C=C1[N+](=O)[O-]
220.184
220.18
95%
1g
C10H8N2O4
11128841
DEZZRGNPRLQDCF-UHFFFAOYSA-N
2-(5-nitroindol-1-yl)acetic acid
21198561
Solid
Videos
SDS Documentos