missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(morfolinometil)tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3881851
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
893744-01-9
C10H13NO2S
211.28
MFCD06803315
YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
20098933
5-(morfolin-4-ilmetil)tiofeno-2-carbaldehído
O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
893744-01-9
C10H13NO2S
211.28
MFCD06803315
YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
20098933
5-(morfolin-4-ilmetil)tiofeno-2-carbaldehído
O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Nombre del producto químico o material 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'