Learn More
Clorhidrato de ácido 5-(morfolinometil)isoxazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881845
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
944450-97-9
C9H13ClN2O4
248.663
MFCD08277061
OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
17389572
ácido 5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-carboxílico; clorhidrato
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
944450-97-9
C9H13ClN2O4
248.663
MFCD08277061
OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
17389572
ácido 5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-carboxílico; clorhidrato
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
Nombre del producto químico o material 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.66
Porcentaje de pureza 97%