Learn More
[5-(Morfolinometil)isoxazol-3-il]metilamina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228847
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
893748-66-8
C9H15N3O2
197.24
MFCD06804185
JJKIQRMZVVZXSK-UHFFFAOYSA-N
5-morpholinomethyl isoxazol-3-yl methylamine, 3-isoxazolemethanamine, 5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine
20099025
[5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-il]metanamina
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CN
893748-66-8
C9H15N3O2
197.24
MFCD06804185
JJKIQRMZVVZXSK-UHFFFAOYSA-N
5-morpholinomethyl isoxazol-3-yl methylamine, 3-isoxazolemethanamine, 5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine
20099025
[5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-il]metanamina
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CN
Nombre del producto químico o material [5-(Morpholinomethyl)isoxazol-3-yl]methylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ¢5-(Morpholinomethyl)isoxazol-3-yl!methylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.