Learn More
Cloruro de 5-metiltiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10596334
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
55854-45-0
C5H5ClO2S2
196.66
MFCD05864499
QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
12400112
cloruro de 5-metiltiofeno-2-sulfonilo
CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
55854-45-0
C5H5ClO2S2
196.66
MFCD05864499
QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
12400112
cloruro de 5-metiltiofeno-2-sulfonilo
CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 97%