Learn More
5-Metiltiofeno-2-carboxaldehído, + 98 %
Catalog Number p-7081199
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
13679-70-4
C6H6OS
126.173
MFCD00005434
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
61663
5-metiltiofeno-2-carbaldehído
CC1=CC=C(S1)C=O
13679-70-4
C6H6OS
126.173
MFCD00005434
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
61663
5-metiltiofeno-2-carbaldehído
CC1=CC=C(S1)C=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-metiltiofeno-2-carboxaldehído se utiliza como aditivo alimentario. Es un reactivo analítico. El reactivo se ha sintetizado y caracterizado utilizando datos espectrales de IR, 1H NMR y masa.
Solubilidad
Soluble en éter y etanol.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.18
Punto de ebullición 92°C to 93°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 10 g
Beilstein 106896
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza ≥98%