Learn More
Cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541134
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
31555-59-6
C6H5ClOS
160.615
MFCD00130092
DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
2760083
cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo
CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
31555-59-6
C6H5ClOS
160.615
MFCD00130092
DJCGIWVUKCNCAT-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-methyl, 2-thiophenecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-2-thenoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-methylthiophene, 5-methyl-thiophene-carboxylicacid chloride, 5-methylthiophene-2-carboxylic acid chloride, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid chloride
2760083
cloruro de 5-metiltiofeno-2-carbonilo
CC1=CC=C(S1)C(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 97%