Learn More
5-Metiltiofeno-2-carbonitrilo, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methylthiophene-2-carbonitrile |
Punto de ebullición | 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.