Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Acros Organics™
Marca: Acros Organics 451010010
Detalles adicionales : CAS : 72835-25-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 1g |
---|
72835-25-7 | |
123.18 | |
5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile | |
5-methylthiophene-2-carbonitrile |
C6H5NS | |
RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N | |
312733 | |
CC1=CC=C(S1)C#N |
Especificaciones
5-Methylthiophene-2-carbonitrile | |
Glass Bottle | |
1g | |
96% min. (GC) | |
5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile | |
CC1=CC=C(S1)C#N | |
123.18 | |
123.18 |
Authentic | |
73.0°C to 75.0°C (5.0mmHg) | |
72835-25-7 | |
C6H5NS | |
RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N | |
5-methylthiophene-2-carbonitrile | |
312733 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.