Learn More
5-(Metiltio)tiofeno-2-carbaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702390
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
24445-35-0
C6H6OS2
158.233
MFCD00173744
RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
2736997
5-metilsulfaniltiofeno-2-carbaldehído
CSC1=CC=C(S1)C=O
24445-35-0
C6H6OS2
158.233
MFCD00173744
RKXYTFTZODXDEF-UHFFFAOYSA-N
5-methylthio thiophene-2-carbaldehyde, 5-methylthio thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylsulfanyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-methylthio, 2-formyl-5-methylthiothiphene, 2-formyl-5-methylthio thiophene, 5-methylmercapto-2-thiophenaldehyde, 5-methylthio-2-thiophenecarbaldehyde, 5-methylthiothiophene-2-carbaldehyde, 5-methylmercaptothiophene-2-carbaldehyde
2736997
5-metilsulfaniltiofeno-2-carbaldehído
CSC1=CC=C(S1)C=O
Nombre del producto químico o material 5-(Methylthio)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 90%