Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methylthiazole-2-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63076.MD
Detalles adicionales : CAS : 61291-21-2 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489558
  • 20.90€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents, heat.
Especificaciones
61291-21-2
143.16
UYDGNRLMYZMDOG-UHFFFAOYSA-N
21877349
CC1=CN=C(S1)C(=O)O
C5H5NO2S
MFCD08060736
5-methylthiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methyl-1,3-thiazole, pubchem23003, acmc-209mr5, ksc352m3t, 5-methyl thiazole-2-carboxylic acid
5-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Especificaciones
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
250mg
C5H5NO2S
5-methylthiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methyl-1,3-thiazole, pubchem23003, acmc-209mr5, ksc352m3t, 5-methyl thiazole-2-carboxylic acid
UYDGNRLMYZMDOG-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
21877349
Solid
White
61291-21-2
MFCD08060736
Slightly soluble in water.
CC1=CN=C(S1)C(=O)O
143.16
143.16
97%
Videos
SDS Documentos