Learn More
5-Metilpirazin-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881744
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
5521-58-4
C5H7N3
109.132
MFCD08437664
ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
313215
5-metilpirazin-2-amina
CC1=CN=C(C=N1)N
5521-58-4
C5H7N3
109.132
MFCD08437664
ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
313215
5-metilpirazin-2-amina
CC1=CN=C(C=N1)N
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrazin-2-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%