missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Metilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
5-Methylindole is used as reactant for preparation of pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues, potential anticancer immunomodulators, IL2-inducible T-cell kinase (ITK) inhibitors and CRTh2 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metilindol se utiliza como reactivo para la preparación de análogos activos farmecéuticos de 2-oxo-1-pirrolidina, inmunomoduladores potenciales contra el cáncer, inhibidores de la cinasa T inducible de IL2 (ITK) y antagonistas de CRTh2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
El 5-metilindol se utiliza como reactivo para la preparación de análogos activos farmecéuticos de 2-oxo-1-pirrolidina, inmunomoduladores potenciales contra el cáncer, inhibidores de la cinasa T inducible de IL2 (ITK) y antagonistas de CRTh2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methylindole |
Punto de fusión | 58°C to 61°C |
Punto de ebullición | 100°C (3 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2228 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'