Learn More
Cloruro de 5-metil-4-isoxazolcarbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510305
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
67305-24-2
C5H4ClNO2
145.542
ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
2759917
cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
67305-24-2
C5H4ClNO2
145.542
ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
2759917
cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 97%