Learn More
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC00503DA
Detalles adicionales : CAS : 857283-56-8 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421303
  • 148.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
857283-56-8
257.688
GXQBTNFENYVPFM-UHFFFAOYSA-N
18525696
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
C10H8ClNO3S
MFCD06658966
5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl sulfone, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride
5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
Especificación
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
1g
96.5
97%
MFCD06658966
GXQBTNFENYVPFM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
18525696
97%
Amber Glass Bottle
857283-56-8
100.0
C10H8ClNO3S
5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl sulfone, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
257.688
257.7
Videos
SDS Documentación