Learn More
(5-Metil-3-isoxazolil)metilamina, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510021
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
154016-48-5
C5H8N2O
112.132
AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
2776306
(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanamina
CC1=CC(=NO1)CN
154016-48-5
C5H8N2O
112.132
AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
2776306
(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanamina
CC1=CC(=NO1)CN
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%