Learn More
[5-Metil-2-(trifluorometil)-3-furil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |