Learn More
Cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)-3-furansulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509801
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
306935-02-4
C6H4ClF3O3S
248.6
GSYXWDYWBRICSD-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonyl chloride, 3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-2-trifluoromethyl 3-furyl sulfone, 3-furansulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
2779895
cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-sulfonilo
CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
306935-02-4
C6H4ClF3O3S
248.6
GSYXWDYWBRICSD-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonyl chloride, 3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-2-trifluoromethyl 3-furyl sulfone, 3-furansulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
2779895
cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-sulfonilo
CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.61
Porcentaje de pureza 97%