Learn More
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4489996
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Glass bottle
1918-79-2
MFCD00005439
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
74713
5-methylthiophene-2-carboxylic acid
CC1=CC=C(S1)C(=O)O
1918-79-2
MFCD00005439
VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
74713
5-methylthiophene-2-carboxylic acid
CC1=CC=C(S1)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136°C to 138°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6O2S
Cantidad 2.5 g
Beilstein 18, 295
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2