Learn More
(5-Metil-2-fenil-3-furil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10397344
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
183210-33-5
C12H12O2
188.226
MFCD08435905
VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
15269738
(5-metil-2-fenilfuran-3-il)metanol
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
183210-33-5
C12H12O2
188.226
MFCD08435905
VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
15269738
(5-metil-2-fenilfuran-3-il)metanol
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 95%