Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-carboxílico, 97 % Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703049
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
22300-56-7
C10H9N3O2
203.201
MFCD00051653
GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
519936
ácido 5-metil-2-feniltriazol-4-carboxílico
CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
22300-56-7
C10H9N3O2
203.201
MFCD00051653
GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
519936
ácido 5-metil-2-feniltriazol-4-carboxílico
CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%