Learn More
cloruro de 5-metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.65 |
Porcentaje de pureza | 97% |