Learn More
Ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10643445
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
18735-74-5
C11H8NO3
202.19
MFCD00275475
YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
318533
ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
18735-74-5
C11H8NO3
202.19
MFCD00275475
YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
318533
ácido 5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%