Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC26701DA
Detalles adicionales : CAS : 18735-74-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633445
  • 102.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
18735-74-5
203.197
5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
C11H9NO3
YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-N
318533
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
1g
97%
5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
203.197
203.2
Amber Glass Bottle
18735-74-5
C11H9NO3
YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
318533
97%
Videos
SDS Documentación